Learn More
Grant Instruments™ Grant Bio™ Adaptersätze für austauschbare Zentrifugenrotoren R-12-10
Description
- Austauschbarer Zentrifugenrotor für 12 10 bis 15 ml-Röhrchen
- Abgerundete Enden, keine Verschlüsse
- Abmessungen: Durchmesser 16 mm, Länge 105 mm
Specifications
Specifications
| Fassungsvermögen | 4 bis 8 ml |
| Max. Röhrchendurchmesser | 13 mm |
| Max. Schlauchlänge | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | R-12-10 |
| Anzahl pro Packung | 12/Packung |