Learn More
Grant Instruments™ VTP2 PUMP WITH ST12 LID
Geräuscharmes, kompaktes Design. Lieferung mit Rohrverbindungen und Spezialdeckel für die Montage am Tank, Rohrbohrung (12.7 mm). Grant Instruments™ vertikale Turbinenpumpe, 12 l/min für Edelstahltanks, ist nur erforderlich, wenn die Anwendung einen höheren Druck erfordert als den, der von der internen Pumpe zur Aufrechterhaltung des Durchflusses bereitgestellt wird.
Marke:  Grant Instruments™ VTP2-FLST12
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15201246
  • 609.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit beheizten Grant-Umwälzbädern
  • Geräuscharm
  • Kompaktes Design
  • Mit Rohranschlüssen und Deckel für den Einbau in den Tank
  • Rohröffnung: 12.7 mm
  • Maximale Druckbelastung: 1650 mbar
  • Maximale Flussrate: 12 l/min
Spezifikation
Spezifikation
12 l/min
Passend für den Tank ST12
Hochdruckpumpe