Learn More
Graphitfolie, 1 mm (0.04Zoll) dick, 97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314738
Change view
Click to view available options
Menge:
30 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11314738 30 x 30 cm 1 Stück
11386189 30 x 100 cm 1 Stück
11396189 30 x 500 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043083.RF
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00144065
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Graphite foil
Namenshinweis 1mm (0.04 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 30 x 30 cm
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Folie