Learn More
Thermo Scientific Chemicals Graphit Fusion Tiegel
Artikelnummer. 15426055
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7.5cc
7.88cc
Menge:
Gehäuse 36pc
Gehäuse 50pc
Packungsgröße:
36 Stück
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Menge unitSize
15426055 7.88cc Gehäuse 36pc 36 Stück
15466345 7.5cc Gehäuse 50pc 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15426055 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 014747.UB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hergestellt aus Graphitmaterialien, die eine außergewöhnliche thermische Gleichförmigkeit und Genauigkeit gemäß den Maßangaben bieten.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Ungereinigter extrudierter Graphit
Material Graphit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metallurgie
Menge Gehäuse 36pc
Kapazität (metrisch) 7.88cc
Product Type Graphit-Schmelztiegel
Form Drillpoint