missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
The GRASP1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21936 and based on accession number NM_2137. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | RIPA buffer |
| Reinheit | Protein |
| Testspezifität | Homo sapiens GRIP1 associated protein 1 (GRIPAP1), transcript variant 1, mRNA. |
| Inhalt und Lagerung | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Neurotransmission |
| Protein State | Native |
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?