Learn More
IBA Lifesciences Schwerkraftfluss Strep-Tactin™ 4Flow™ Hochleistungssäule
Artikelnummer. 30117609 Alle ansehen IBA Lifesciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 ml
5 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30117609 1 ml 1 Milliliter
30117604 5 ml 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30117609 Lieferant IBA Lifesciences Lieferanten-Nr. 21252001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Strep-Tactin™ 4Flow™ Schwerkraftflusssäule mit hoher Kapazität zur Reinigung von Strep-tag™ II oder Twin-Strep-tag™ Fusionsproteine
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ Hochleistungssäulen sind für die Reinigung von Strep-™ tag II und Twin-Strep-tag™ Proteine mittels Affinitätschromatographie im Schwerkraftfluss
  • Empfohlen für alle Proteinklassen aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der hervorragenden Zielreinheit (> 95 %) und hohe Bindungsaffinität
  • 4% vernetzte Agarose-Kügelchen gekoppelt an Strep-Tactin™ zur unkomplizierten Reinigung von Proteinen mit Strep-tag™ II oder einem Twin-Strep-tag™
  • Gezielte Elution: Aufwendige Titrationsschritte sind nicht erforderlich und mehrere Regenerationszyklen sind mit 100 mM NaOH möglich.
  • Ideale Alternative für Proteine, die sich nur schwer von Strep-Tactin XT eluieren™ lassen. 4Flow™ Harze
  • Biotinylierte Proteine binden auch an Strep-Tactin™ 4Flow™ hohe Kapazität und muss mit BioLock blockiert werden.
  • Spezifikation
    Bindungsvermögen 20 mg/ml Harz
    Kapazität (metrisch) 1 ml
    Beschreibung 4 % Agarose, vernetzt
    Partikelgröße 50 bis 150 μm
    Form Harzaufschlämmung
    Menge 1 mL
    Proteinform Tetrameres Protein
    Ziel Proteine, die mit dem Twin-Strep-Tag markiert sind™ ; Strep-™ tag II; Kreuzreaktivität: Biotin
    Typ Schwerkraftfluss-Säule
    Endprodukttyp Affinitätschromatographie-Ausrüstung
    Ligandentyp Twin-Strep-tag™ ; Strep-™ tag II; Kreuzreaktivität: Biotin
    Stationäre Phase Agarose
    Format Schwerkraftströmungssäule
    Säulentyp Vorgepackte Schwerkraftflusssäule