missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IBA Lifesciences Schwerkraftfluss Strep-Tactin™ 4Flow™ Mini-Säule mit hoher Kapazität
Alle ansehen IBA Lifesciences ProdukteBeschreibung
- Strep-Tactin™ 4Flow™ Hochleistungssäulen sind für die Reinigung von Strep-™ tag II und Twin-Strep-tag™ Proteine mittels Affinitätschromatographie im Schwerkraftfluss
- Empfohlen für alle Proteinklassen aufgrund der breiten pH-Kompatibilität, der ausgezeichneten Druckstabilität und der hervorragenden Zielreinheit (> 95 %) und hohe Bindungsaffinität
- 4% vernetzte Agarose-Kügelchen gekoppelt an Strep-Tactin™ zur unkomplizierten Reinigung von Proteinen mit Strep-tag™ II oder einem Twin-Strep-tag™
- Gezielte Elution: Es sind keine aufwendigen Titrationsschritte erforderlich und mehrere Regenerationszyklen sind mit 100 mM NaOH möglich.
- Ideale Alternative für Proteine, die sich nur schwer von Strep-Tactin XT eluieren™ lassen. 4Flow™ Harze
- Biotinylierte Proteine binden auch an Strep-Tactin™ 4Flow™ hohe Kapazität und muss mit BioLock blockiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Bindungsvermögen | 20 mg/ml Harz |
| Kapazität (metrisch) | 0.2 mL |
| Beschreibung | 4 % Agarose, vernetzt |
| Partikelgröße | 50 bis 150 μm |
| Form | Harzaufschlämmung |
| Menge | 0,2 ml |
| Proteinform | Tetrameres Protein |
| Ziel | Proteine, die mit dem Twin-Strep-Tag markiert sind™ ; Strep-™ tag II; Kreuzreaktivität: Biotin |
| Typ | Schwerkraftfluss-Säule |
| Endprodukttyp | Affinitätschromatographie-Ausrüstung |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?