Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterilisationsfolie aus grüner Zellulose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30089988 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
3,8 cm
5,1 cm
7,6 cm
10,2 cm
15,2 cm
17,8 cm
20,3 cm
22,9 cm
30,5 cm
38,1 cm
45,7 cm
50,8 cm
61 cm
76,2 cm
91,4 cm
101,6 cm
114,3 cm
121,9 cm
137,2 cm
152,4 cm
182,9 cm
203,2 cm
Breite (metrisch):
3,8 cm
5,1 cm
7,6 cm
10,2 cm
15,2 cm
17,8 cm
20,3 cm
22,9 cm
30,5 cm
38,1 cm
45,7 cm
50,8 cm
61 cm
76,2 cm
91,4 cm
101,6 cm
114,3 cm
121,9 cm
137,2 cm
152,4 cm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
250 Stück
3000 Stück
50 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
30089988 3,8 cm 3,8 cm 3000 Stück
30089991 5,1 cm 5,1 cm 3000 Stück
30089993 7,6 cm 7,6 cm 3000 Stück
30089985 10,2 cm 10,2 cm 3000 Stück
30089998 15,2 cm 15,2 cm 3000 Stück
30089984 17,8 cm 17,8 cm 3000 Stück
30089994 20,3 cm 20,3 cm 1000 Stück
30089995 22,9 cm 22,9 cm 1000 Stück
30090008 30,5 cm 30,5 cm 1000 Stück
30089986 38,1 cm 38,1 cm 1000 Stück
30090003 45,7 cm 45,7 cm 1000 Stück
30089989 50,8 cm 50,8 cm 1000 Stück
30090004 61 cm 61 cm 250 Stück
30090000 76,2 cm 76,2 cm 250 Stück
30090005 91,4 cm 91,4 cm 250 Stück
30089996 101,6 cm 101,6 cm 250 Stück
30090006 114,3 cm 114,3 cm 250 Stück
30090002 121,9 cm 114,3 cm 250 Stück
30089997 121,9 cm 121,9 cm 250 Stück
30089990 137,2 cm 137,2 cm 100 Stück
30090001 182,9 cm 137,2 cm 100 Stück
30089992 152,4 cm 152,4 cm 100 Stück
30089987 203,2 cm 152,4 cm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 30089988 Lieferant Keystone Cleanroom Products Lieferanten-Nr. GHDSHEET01.5X01.5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bei Befestigung mit Autoklavierband oder elastischen Bändern bilden diese blauen GHD-Verpackungen eine wirksame mikrobielle Barriere gegen externe Kontaminationsquellen.
  • Konzipiert für die Dampfsterilisation; aber auch kompatibel mit ETO- oder Gammabestrahlung.
  • Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
  • Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
  • Ausreichende Mikrobenbarriere
  • Überlegene bakterielle Barriereeigenschaften im Vergleich zu Leinen
  • Sterilisationsbänder haften fest und lassen sich leicht wieder entfernen.
  • Ideale Wahl für leichte Tabletts, kleine Waschbecken und Handtücher
  • Reiß- und durchstechfest
  • Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
  • Verarbeitet und verpackt in ISO zertifizierte Reinräume
Spezifikation
Flächengewicht 57 gsm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität CoC
Verschlusstyp Keine
Farbe Grün
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampf-, Gamma- oder Ethylenoxidsterilisation
Material Zellulose
Sterilität Nicht steril
Latexfrei Ja
Anzahl pro Karton 3000/Cs.
Temperaturbereich (metrisch) 121 °C bis 135 °C
Länge (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Produkttyp Sterilisationsverpackung (robuste Ausführung)
Länge (metrisch) 3,8 cm
Breite (metrisch) 3,8 cm