Learn More
Keystone Cleanroom Products Sterilisationsfolie aus grüner Zellulose
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation; aber auch kompatibel mit ETO- oder Gammabestrahlung.
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Überlegene bakterielle Barriereeigenschaften im Vergleich zu Leinen
- Sterilisationsbänder haften fest und lassen sich leicht wieder entfernen.
- Ideale Wahl für leichte Tabletts, kleine Waschbecken und Handtücher
- Reiß- und durchstechfest
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- Verarbeitet und verpackt in ISO zertifizierte Reinräume
Spezifikation
Spezifikation
| Flächengewicht | 57 gsm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | CoC |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampf-, Gamma- oder Ethylenoxidsterilisation |
| Material | Zellulose |
| Sterilität | Nicht steril |
| Latexfrei | Ja |
| Mehr anzeigen |