Learn More
Greiner Bio-One Zubehör für MiniCollect™ Kapillarblutentnahmesystem
Zur Verwendung mit dem MiniCollect Kapillar-Blutentnahmesystem
Marke: Greiner Bio-One 450434
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38000kg
Beschreibung
- Kapillare oder Trichter können in MiniCollect Röhrchen eingesetzt werden, ohne die Kappe zu entfernen
- 13 × 75 mm Trägerröhrchen erleichtern die Barcode-Etikettierung, Zentrifugation und Lagerung
- Verwenden Sie ein bernsteinfarbenes Trägerröhrchen für die Abschirmung lichtempfindlicher Analyten
Spezifikation
EDTA-Schlauch | |
80 μl | |
Greiner Vacuette MiniCollect Kapillarblutentnahmesystem | |
80 μl |