missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Gresonitamab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody

Artikelnummer. 30132086
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30132086 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30132086 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA554904

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Compatible with Direct ELISA Isotype of this product is: (scFv-heavy, kappa)-(scFv-heavy-lambda)-scFc.

Gresonitamab is a monoclonal antibody that targets and neutralizes specific antigens involved in disease processes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Gresonitamab Humanized
Anwendungen ELISA
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative
Gen-Alias UNQ778/PRO1572CD3E
Wirtsspezies Human
Immunogen Recombinant Human CLDN18.2 and CD3E.
Reinigungsverfahren Protein A/G, Metal-chelate chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype scFv κ, scFv λ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.