missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRG (Groucho homolog) Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18468906 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18468906 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18468906 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176646AF750

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GRG (Groucho homolog) Polyclonal antibody specifically detects GRG (Groucho homolog) in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GRG (Groucho homolog)
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AES-1, AES-2, Amino enhancer of split, amino-terminal enhancer of split, ESP1, Gp130-associated protein GAM, GRG, GRG5, Protein ESP1, Protein GRG, TLE5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide from near the amino-terminus of human AES. The immunogen is located within the first 50 amino acids of AES. Amino Acid Squence: LQKRKLRLSKNHRPAR
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 166
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.