Learn More
- Home
- Products
- Boxen
- Boxen zur Kryokonservierung und für Tiefkühlgeräte
- Tenak™ Gittertrennwände
Tenak™ Gittertrennwände
Artikelnummer. 15250454 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
10 (10 Zellen mit weniger als 12 mm Außendurchmesser)
10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser)
12 (12 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 10,25 mm)
5 (5 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 25,25 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm)
6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 21 mm) und 50 mm Schachteln
7 (7 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 17 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15 mm)
8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15,5 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13 mm)
9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm)
9 x 9 Küvetten mit <13,75 mm Außendurchmesser Küvetten
Höhe (metrisch):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
36 Stück
| Artikelnummer. | Aufnahmevermögen | Höhe (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15250454 | 9 x 9 Küvetten mit <13,75 mm Außendurchmesser Küvetten | 40 mm | 36 Stück |
| 15200634 | 12 (12 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 10,25 mm) | 40 mm | 36 Stück |
| 15290454 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12 mm Außendurchmesser) | 30 mm | 36 Stück |
| 15280454 | 9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13 mm) | 30 mm | 36 Stück |
| 11501785 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser) | 40 mm | 36 Stück |
| 15260454 | 7 (7 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 17 mm) | 30 mm | 36 Stück |
| 11501695 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12 mm Außendurchmesser) | 40 mm | 36 Stück |
| 15270454 | 8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15 mm) | 30 mm | 36 Stück |
| 11501795 | 8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15,5 mm) | 65 mm | 36 Stück |
| 15200464 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser) | 30 mm | 36 Stück |
| 11521775 | 9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm) | 30 mm | 36 Stück |
| 15280614 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser) | 22 mm | 36 Stück |
| 15240544 | 6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm) | 30 mm | 36 Stück |
| 11581785 | 10 (10 Zellen mit weniger als 12,25 mm Außendurchmesser) | 65 mm | 36 Stück |
| 11591695 | 6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm) | 65 mm | 36 Stück |
| 15210534 | 8 (8 Zellen mit einem Außendurchmesser von weniger als 15 mm) | 22 mm | 36 Stück |
| 15210554 | 6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 20 mm) | 40 mm | 36 Stück |
| 15260624 | 6 (6 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 21 mm) und 50 mm Schachteln | 30 mm | 36 Stück |
| 15260634 | 5 (5 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 25,25 mm) | 65 mm | 36 Stück |
| 15290614 | 9 (9 Küvetten mit einem Außendurchmesser von weniger als 13,75 mm) | 22 mm | 36 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15250454
Marke: Tenak™ TE22704
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultratieftemperaturbeständiger Karton
- Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
- Temperaturbeständig bis -80°C
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gittertrennwand |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für 75 mm-Boxen |
| Aufnahmevermögen | 9 x 9 Küvetten mit <13,75 mm Außendurchmesser Küvetten |
| Menge | 36 Packung |
| Höhe (metrisch) | 40 mm |