Learn More
Vitlab™ Griffin PTFE-Becher, dickwandig
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Beschreibung
- Weiße, lichtundurchlässige, dickwandige Griffin Messbecher
- PTFE-Konstruktion für ausgezeichnete chemische Beständigkeit und hohe thermische Stabilität von -200 bis +260 °C
- Mit Tülle
- Geeignet für Mikrowellengeräte
- Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) gemäß DIN EN 285.
- Ohne Graduierungen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 22 mm |
Kapazität (metrisch) | 5 ml |
Material | PTFE |
Höhe (metrisch) | 24 mm |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Ja |
Graduated | Nein |
Modell | Griffin |