Learn More
Kinematica™ Mischaufsatz für Microtron™ MB 550 Labormischer
Zum Mischen, Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren sowie Zerkleinern von schneidbaren Materialien.
Marke: Kinematica™ 36050015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit den MB 550-Mischern
- Die beiden Kugellager aus Edelstahl sind jeweils zweifach abgedichtet
- Geräuschlose und robuste Kupplung mit Dämpfern
- Klingen, Dichtungen und Dämpfer können einfach ausgetauscht werden
- Vier hochwertige Klingen für optimales Mischen
- Im Allgemeinen geeignet für intensive und schnelle Verarbeitung
Spezifikation
Befestigung des Mischkopfs | |
Edelstahl | |
Labormischer MB 550 | |
Je 1 |
500 ml | |
Borosilikatglas | |
Dichtung und Messerkopf |