Learn More
Greiner Bio-One Kreuzgriffstopfen für Rundbodenröhrchen aus Polystyrol
Hergestellt aus Polyethylen mit hohem Gütegrad Greiner Bio-One Greifstopfen werden mit Rundboden-Polystyrolröhrchen verwendet.
Marke: Greiner Bio-One 302321
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Material: Hochwertiges Polystyrol
- Nicht steril
- Farbe: Naturfarben
- Für die Verwendung mit Rundboden-Polystyrolröhrchen
Spezifikation
Grip Stopper | |
Polyethylene | |
Tube: 63 mm | |
3.5 mL Round Bottom Polystyrene Tubes |
Tube: 11 mm | |
Natural | |
25,000/Cs. |