Learn More
Griseofulvic Acid, TRC
Artikelnummer. 30400159
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30400159 250 mg
30407974 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30400159 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG787490250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 469-54-5
Summenformel C16 H15 Cl O6
Molekulargewicht (g/mol) 338.74
Synonym (1'S,6'R)-7-Chloro-4,6-dimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[3]cyclohexane]-2',3,4'-trione, Spiro[benzofuran-2(3H),1'-cyclohexane]-2',3,4'-trione, 7-chloro-4,6-dimethoxy-6'-methyl-, trans- (8CI), (±)-Griseofulvic acid, Griseofulvic acid
IUPAC-Name (2S,5'R)-7-chloro-4,6-dimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohexane]-1',3,3'-trione
SMILES COc1cc(OC)c2C(=O)[C@]3(Oc2c1Cl)[C@H](C)CC(=O)CC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Griseofulvic Acid
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H15ClO6/c1-7-4-8(18)5-11(19)16(7)15(20)12-9(21-2)6-10(22-3)13(17)14(12)23-16/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t7-,16+/m1/s1
Formelmasse 338.0557