Learn More
(+)-Griseofulvin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083020 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10083020 5 g 5 Gramm
10236330 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10083020 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 227450050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-07-8
Summenformel C17H17ClO6
Molekulargewicht (g/mol) 352.76
MDL-Nummer MFCD00082343
InChI-Schlüssel DDUHZTYCFQRHIY-RBHXEPJQSA-N
Synonym griseofulvin, +-griseofulvin, amudane, fulvicin, griseofulvina, griseofulvinum, grisactin, grisefuline, grisovin, griseofulvine
PubChem CID 441140
ChEBI CHEBI:27779
IUPAC-Name (2S,5'R)-7-Chlor-3',4,6-trimethoxy-5'-methylspiro[1-benzofuran-2,4'-cyclohex-2-en]-1',3-dion
SMILES CC1CC(=O)C=C(C12C(=O)C3=C(O2)C(=C(C=C3OC)OC)Cl)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Griseofulvin
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 217.0°C to 224.0°C
Farbe Weiß bis Weiß-Gelb
Verlust bei Trocknung 1% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Merck Index 15, 4584
Spezifischer Drehzustand +354° (20°C c=1,dimethylform.)
Spezifische Drehung + 354.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,slightly soluble in alcohol,benzene,acetone,,chloroform,ethyl acetate,practically insoluble in petroleum ether
Spektrophotometrie 96.0% min. (on dried substance)
Formelmasse 352.76
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+)-Griseofulvin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.