Learn More
GRK1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | GRK1 |
---|---|
Konzentration | 0.33 mg/mL |
Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883095
|
Proteintech
24606-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873095
|
Proteintech
24606-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The sensation of sight is the result of a cascade of events starting with the interaction of photoactivated rhodopsin with a protein called transducin. Rhodopsin kinase is a G-protein-coupled Ser/Thr kinase, also known as GRK1, which is a key element in the regulation of this cascade. Following phosphorylation by GRK1, arrestin is recruited to phospho-rhodopsin quenching its phototransductive activity by preventing further interaction with transducin. By breaking the cycle of phototransduction, GRK1 plays an important role in the restoration of the system for subsequent visual events.Spezifikation
GRK1 | |
Immunoprecipitation, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q15835, Q9WVL4 | |
24013, 6011 | |
GRK1 Fusion Protein Ag18063 | |
Primary | |
-20°C | |
GRK1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
GPRK1, GRK1, Rhodopsin kinase, RHOK, RK | |
GRK1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |