Learn More
GRK5 Recombinant Human Protein
GRK5 Recombinant Human Protein
Marke:  Invitrogen PV3824
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05250kg
Artikelnummer. 11563557
  • 632.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GRK5 is a serine⁄threonine kinase that regulates the activity of a variety of G protein-coupled receptors and the motility of polymorphonuclear leukocytes.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005299
Cell Viability, Pharma and Biopharma, Cell Proliferation and Function, Protein Assays and Analysis, Target and Lead Identification and Validation, Kinase Assay
95.2kDa
10μg
For research use only. Not for use in diagnostic procedures
GRK5, GPRK5
GRK5 was pre-diluted in enzyme dilution buffer and assayed in 25mM Tris (pH 7.5), 10mM MgCl2, 0.5mM EGTA, 0.5mM Na3VO4, 5mM β-glycerophosphate, 2.5mM DTT, 0.01% Triton™ X-100, 10μM ATP, 145μg/mL PLKtide peptide substrate (EVIEASFAEQEAK) and trace [32P]- γ-ATP for 10 minutes at 30°C
GRK5 Recombinant Human Protein
Human
Baculovirus
Serine/threonine kinase
0.26mg/mL
2869, 6775
GRK5 Recombinant Human Protein
–80°C
1 Each
GRK5 Recombinant Human Protein
GRK
0.8nmoles of phosphate transferred to PLKtide peptide substrate (EVIEASFAEQEAK) per minute per mg of total protein at 30°C. Activity determined at a final protein concentration of 16.7μg/mL
GST Tag
Kinase and inhibitors
>85% by SDS-PAGE