Learn More
Invitrogen™ Human GRK5, GST Tag Recombinant Protein
Beschreibung
For maximum recovery please spin prior to use. Unless noted below, aliquots of the 5 μg, 10 μg and 20 μg sizes of kinase are not recommended as materials can be used in original packaging until exhausted. For larger sizes, the number of freeze/thaws may be reduced by preparing aliquots, aliquots below 20 μL are not recommended. Please never store a kinase diluted. If properly stored at -80C, this product is guaranteed for 6 months from date of purchase. Protein Form: Full Length
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P34947 |
| Konzentration | See Label |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
| Zusammensetzung | 50 mM tris with 0.02% Triton X-100, 0.5 mM EDTA, 150 mM NaCl, 2 mM DTT, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5 |
| Gen-ID (Entrez) | 11476, 2869 |
| Molekulargewicht | 95.2 kDa |
| Name | Human GRK5, GST Tag |
| Menge | 100 μg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Gen-Alias | 1200003L19Rik; Alpha-CP4; AlphaCP-4; FP2025; G protein-coupled receptor kinase 5; G protein-coupled receptor kinase GRK5; Gprk5; GRK; Grk5; GRK5 protein kinase; GRK-pan; Pan-GRK; Pcbp4; poly(rC) binding protein 4; poly(rC)-binding protein 4 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.