Learn More
Merck Zubehör für 90 mm-Filterhalter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX1014745
580.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61730kg
Beschreibung
Diese Zubehörprodukte ersetzen Teile aus Millipore Glas-Filterhalterkit oder bieten eine alternative Konfiguration. Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Vollglas-Filterhalterkits und das Millipore MilliSolve-Kit.Spezifikation
Durchsichtig | |
Standardboden | |
Borosilikatglas | |
4 l |