Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: SPM106, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 2688-MSM3X-P1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900098
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Growth Hormone
Cytoplasmic
SPM106
Unconjugated
NP_072053
Mouse
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
2688
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GH1
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187)
Pituitary cells or Pituitary
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.