missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GRTP1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18217145 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18217145 0.1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18217145 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176900

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GRTP1 Polyclonal specifically detects GRTP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GRTP1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 2.5-20 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer EAX09206
Gen-Alias FLJ22474, growth hormone regulated TBC protein 1, growth hormone-regulated TBC protein 1, MGC138328, TBC1 domain family member 6, TBC1 domain family, member 6, TBC1D6MGC138330
Gensymbole GRTP1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 18 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human GRTP1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of GRTP1. Amino Acid Squence: IDPYGFERPEDFDDAAYE
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 79774
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.