Beschreibung
GSG1 Polyclonal specifically detects GSG1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GSG1 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.5 mg/ml |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Zusammensetzung | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Zugriffsnummer | Q2KHT4 |
| Gen-Alias | germ cell associated 1, germ cell-specific gene 1 protein, MGC111023, MGC3146 |
| Gensymbole | GSG1 |
| Mehr anzeigen |