Learn More
Invitrogen™ GSG2 (Haspin) Recombinant Human Protein
GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology.
Marke:  Invitrogen™ PV5708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10778185
  • 602.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology.
Spezifikation
Spezifikation
NP_114171.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol.
64.8kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic, Recombinant
GSG2
aa 471-798
Human
GST Tag
Kinases & Inhibitors
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
GSG2
10μg
N-Terminal
GSG2 (Haspin)
Haspin-like Kinase Family
Human
Recombinant
Baculovirus
Serine/Threonine Kinases