Learn More
GSK 2606414, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 7-Methyl-5-[1-[(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetyl]-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1337531-36-8 |
| Summenformel | C24H20F3N5O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | GSK 2606414, 7-Methyl-5-[1-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetyl]-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H20F3N5O/c1-31-12-18(21-22(28)29-13-30-23(21)31)15-5-6-19-16(11-15)7-8-32(19)20(33)10-14-3-2-4-17(9-14)24(25,26)27/h2-6,9,11-13H,7-8,10H2,1H3,(H2,28,29,30) |
| SMILES | Cn1cc(c2ccc3N(CCc3c2)C(=O)Cc4cccc(c4)C(F)(F)F)c5c(N)ncnc15 |
| IUPAC-Name | 1-[5-(4-Amino-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)-2,3-dihydroindol-1-yl]-2-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 451.44 |
| Formelmasse | 451.162 |