Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 2795039
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18767456
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18767456 25 mg 25 Milligramm
18737566 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18767456 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 6848/25
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor
GSK 2795039 is a NADPH oxidase 2 (NOX2) inhibitor (pIC50 value is 5.5 to 6.5, depending on assay performed), which displays selectivity for NOX2 other NOX isoforms, xanthine oxidase and eNOS. GSK 2795039 inhibits reactive oxygen species (ROS) in cellular assays, and displays efficacy in rodent models of paw inflammation and acute pancreatitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[3-(2,3-Dihydro-1-methyl-1 H-indol-6-yl)-1-(1-methylethyl)-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-4-yl]-1-methyl-1 H-pyrazole-3-sulfonamide
CAS 1415925-18-6
Menge 25 mg
Ziel NADPH Oxidase Inhibitors
Summenformel C23H26N6O2S
Reinheit 0.98