missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK 3787, Tocris Bioscience™

Potent and selective PPARδ antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 396110

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413894

  • 224.41 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 20-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Potent and selective peroxisome proliferator-activated receptor δ (PPARδ) antagonist (pIC50 = 6.6). Displays no measurable affinity for PPARα or PPARγ in vitro (pIC50< 5).
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

188591-46-0
392.777
4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridyl sulfonyl ethyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl, maybridge3_000547, d0nm0g, gsk hplc , white to off-white, powder, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylsulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfonylethyl benzamide, n1-2-5-trifluoromethyl-2-pyridyl sulfonyl ethyl-4-chlorobenzamide
4-chloro-N-[2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylethyl]benzamide
C15H12ClF3N2O3S
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
2800647
C1=CC(=CC=C1C(=O)NCCS(=O)(=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl

Spezifikation

GSK 3787
188591-46-0
4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridyl sulfonyl ethyl benzamide, benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl, maybridge3_000547, d0nm0g, gsk hplc , white to off-white, powder, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl pyridin-2-ylsulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl sulfonyl ethyl benzamide, 4-chloro-n-2-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfonylethyl benzamide, n1-2-5-trifluoromethyl-2-pyridyl sulfonyl ethyl-4-chlorobenzamide
C1=CC(=CC=C1C(=O)NCCS(=O)(=O)C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)Cl
392.777
392.78
10mg
C15H12ClF3N2O3S
JFUIMTGOQCQTPF-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-N-[2-[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfonylethyl]benzamide
2800647
>99%
Videos