Learn More
Invitrogen™ GSK-3B (GSK3 beta) Recombinant Human Protein
GSK3B is a proline-directed serine/threonine protein kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR5074A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15132723
  • 1794.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GSK3B is involved in energy metabolism, neuronal cell development and body pattern formation.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002084
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.01% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
GSK-3B (GSK3 beta)
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
53.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
GSK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus