Learn More
GSK 4112, TRC
Artikelnummer. 30240968
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240968 50 mg 50 Milligramm
30240767 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG79770050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1216744-19-2
Summenformel C18H21ClN2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 396.89
Synonym GSK 4112
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CN(Cc1ccc(Cl)cc1)Cc2ccc(s2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(4-Chlorophenyl)methyl]-N-[(5-nitro-2-thienyl)methyl]glycine 1,1-Dimethylethyl Ester
Menge 50 mg