Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 650394
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase (SGK) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 357250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413224
  • 1031.63 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 27-06-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC 50 values are 62 and 103 nM for SGK1 and SGK2 respectively). Displays >30-fold selectivity over Akt and other related kinases. Inhibits androgen-stimulated growth of LNCaP cells, a human prostate carcinoma cell line (IC 50 ∽ 1 μM).
Spezifikation
Spezifikation
GSK 650394
>97
50mg
GSK 650394
382.45