Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 690693
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045322
Change view
Click to view available options
:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
18045322 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18045322 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4144/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Akt kinase inhibitor. Antitumor
ATP-competitive pan-Akt kinase inhibitor (IC50 values are 2, 13 and 9 nM of Akt1, 2 and 3 respectively). Also exhibits some inhibition for AMPK, PKA and PAK and PKC isoforms (IC50 < 100 nM). Displays antiproliferative and apoptotic effects in tumor cell lines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK 690693
CAS 937174-76-0
Menge 10 mg
Summenformel C21H27N7O3
Formelmasse 425.48
Reinheit >98%
Molekulargewicht 425.493