missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK 9027, Tocris Bioscience™

Glucocorticoid receptor agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 411610

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414184

  • 285.13 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 31-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Glucocorticoid receptor agonist (pIC50 = 8). Inhibits production of the proinflammatory mediator IL-6 in vivo.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

1229096-88-1
525.522
n-4-1-4-fluorophenyl-1h-indazol-5-yl-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide
N-[4-[1-(4-fluorophenyl)indazol-5-yl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-phenylmethanesulfonamide
C27H19F4N3O2S
DXBJGDVBQPEMOB-UHFFFAOYSA-N
24882669
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C3=CC4=C(C=C3)N(N=C4)C5=CC=C(C=C5)F)C(F)(F)F

Spezifikation

GSK 9027
1229096-88-1
n-4-1-4-fluorophenyl-1h-indazol-5-yl-3-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide
C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C3=CC4=C(C=C3)N(N=C4)C5=CC=C(C=C5)F)C(F)(F)F
525.522
525.52
10mg
C27H19F4N3O2S
DXBJGDVBQPEMOB-UHFFFAOYSA-N
N-[4-[1-(4-fluorophenyl)indazol-5-yl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-phenylmethanesulfonamide
24882669
>98%
Videos