Learn More
Tocris Bioscience™ GSK J2
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30002055
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30002055 10 mg 10 Milligramm
30002064 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30002055 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 4688/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inactive isomer of GSK J1 (Cat. No. 4593)
Inactive control of GSK J1 (IC50 > 100 μM for inhibition of JMJD3/UTX).
Cell permeable ester derivative, GSK J5 and Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1394854-52-4
Summenformel C22H22N5O2-
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK J2
Menge 10 mg
Formelmasse 389.45
Physikalische Form Powder
Farbe Weiß
Reinheit >98%
Molekulargewicht 388.451