Learn More
Saint-Gobain GSR Vakuumschlauchleitungen aus Gummi
Verwenden Sie diese Schläuche für eine Vielzahl von industriellen, bautechnischen und chemischen Anwendungen. Saint Gobain Performance Plastics™ GSR-Vakuumschläuche aus Gummi bieten eine ideale Kombination aus chemischer Beständigkeit und Nutzungsdauer mit Pumpen.
86.45 € - 101.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA-konform, Lebensmittel-WCR |
---|---|
Material | Gummi |
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Dicke (metrisch) | 5 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumarbeiten |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11737313
|
Saint-Gobain
71006610 |
4 mm | 14 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11747313
|
Saint-Gobain
71007410 |
5 mm | 15 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Sehr gute Elastizität und Flexibilität
- Gute Abriebfestigkeit
- 45 Shore Eine Naturkautschuk-Konstruktion
- Leicht, geschmeidig und verschleißfest mit guter Dichtigkeit
- Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen
- Entspricht den FDA-Kriterien
Spezifikation
FDA-konform, Lebensmittel-WCR | |
10 m | |
Vakuumarbeiten | |
Rot | |
70 °C |
Gummi | |
5 mm | |
-25 °C | |
Flexibel |