missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSTA3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18604608 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18604608 100 μg 100 Mikroliter
18683769 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604608 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299360100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GSTA3 Polyclonal antibody specifically detects GSTA3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GSTA3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A3, glutathione S-aralkyltransferase A3, glutathione S-aryltransferase A3, glutathione S-transferase A3, Glutathione S-transferase A3-3, glutathione S-transferase alpha 3, GST class-alpha member 3, GSTA3-3, GTA3, MGC22232, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human GSTA3.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2940
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.