missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
GSTA3 Polyclonal antibody specifically detects GSTA3 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GSTA3 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Zusammensetzung | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Gen-Alias | EC 2.5.1.18, glutathione S-alkyltransferase A3, glutathione S-aralkyltransferase A3, glutathione S-aryltransferase A3, glutathione S-transferase A3, Glutathione S-transferase A3-3, glutathione S-transferase alpha 3, GST class-alpha member 3, GSTA3-3, GTA3, MGC22232, S-(hydroxyalkyl)glutathione lyase A3 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human GSTA3. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?