missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GTF2A1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18465838 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18465838 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18465838 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP146216DL594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

GTF2A1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GTF2A1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 594
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias General transcription factor IIA subunit 1, general transcription factor IIA, 1, 19/37kDa, glucose regulated protein, 58kD pseudogene, MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA, TFIIA alpha, p55, TFIIA-42, TFIIAL, transcription initiation factor IIA subunit 1, Transcription initiation factor TFIIA 42 kDa subunit
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Transcription Initiation Factor IIA Subunit 1 using the numbering given in entry NP_056943.1 (GeneID 2957).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2957
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.