Learn More
Guaiacol-Beta-D-glucopyranoside, TRC
Artikelnummer. 30389647
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389647 5 mg
30394728 50 mg
30398225 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30389647 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG2455655MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6092-24-6
Summenformel C13H18O7
Molekulargewicht (g/mol) 286.28
Synonym o-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside, 2-Methoxyphenyl beta-D-glucopyranoside
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-methoxyphenoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES COc1ccccc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol-beta-D-glucopyranoside
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H18O7/c1-18-7-4-2-3-5-8(7)19-13-12(17)11(16)10(15)9(6-14)20-13/h2-5,9-17H,6H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
Formelmasse 286.1053