missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guanfacine hydrochloride, Tocris Bioscience™

α2A agonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 103010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13418343

  • 118.80 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors. Also available as part of the α2-Adrenoceptor Tocriset™ .
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

29110-48-3
282.549
guanfacine hydrochloride, guanfacine hcl, tenex, estulic, intuniv, guanfacine hydrochloride, n-carbamimidoyl-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride, guanfacin hydrochloride, connexyn, n-amidino-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride
N-(diaminomethylidene)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide;hydrochloride
C9H10Cl3N3O
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
71401
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)N=C(N)N)Cl.Cl

Spezifikation

Guanfacine hydrochloride
29110-48-3
guanfacine hydrochloride, guanfacine hcl, tenex, estulic, intuniv, guanfacine hydrochloride, n-carbamimidoyl-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride, guanfacin hydrochloride, connexyn, n-amidino-2-2,6-dichlorophenyl acetamide hydrochloride
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=O)N=C(N)N)Cl.Cl
282.549
282.56
10mg
C9H10Cl3N3O
DGFYECXYGUIODH-UHFFFAOYSA-N
N-(diaminomethylidene)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide;hydrochloride
71401
>99%
Videos