Learn More
Guanidinhydrochlorid, 98 %, mit <0.4 % Rieselhilfe (SiO2), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509622
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Verpackung:
Fasertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
50-01-1
CH5N3·HCl
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
Guanidin;hydrochlorid
C(=N)(N)N.Cl
50-01-1
CH5N3·HCl
95.53
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
Guanidin;hydrochlorid
C(=N)(N)N.Cl
Guanidin-Hydrochlorid, 98 %, mit < 0,4 % Antikoagulationsmittel (SiO2), Acros Organics, Menge:1kg, Verpackung:Kunststoffflasche, weiß bis gelb, Schmelzpunkt:179,0 bis 45 °C, Molekulargewicht:95,53, Prozent Reinheit:98%, Assay-Prozentbereich:Max. 0,5 % Ammoniumchlorid (Argentometrie)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 179.0°C to 186.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3400g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH2·HCl
Menge 250 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Relative Dichte 1.34
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.