Learn More
Guanidinhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021270
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-01-1
CH6ClN3
95.53
MFCD00013026
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
Guanidin;hydrochlorid
C(=N)(N)N.Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-01-1
CH6ClN3
95.53
MFCD00013026
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
5742
CHEBI:32735
Guanidin;hydrochlorid
C(=N)(N)N.Cl
Guanidin-Hydrochlorid, CAS-Nr. 50-01-1, ist eine ionische Pufferkomponente, die für die Isolierung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen verwendet wird.
Guanidine hydrochloride is used for purification of proteins and nucleic acids. It can be used as a medicine, organic synthesis intermediate and is used in dyes. It acts as an intermediate in the preparation of sulfadiazine, which is an important raw material for sulfamethyldiazine, sulfamethazine and folic acid. It is utilized in the synthesis of 2-amino-pyrimidine, 2- amino -6- methyl-pyrimidine and 2-amino -4,6 - dimethyl-pyrimidine. Also used in RNA isolation to dissociate nucleoproteins and inhibit RNase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Guanidin-Hydrochlorid wird zur Reinigung von Proteinen und Nukleinsäuren verwendet. Es kann als Arzneimittel, als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese und in Farbstoffen verwendet werden. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Sulfadiazin, einem wichtigen Rohstoff für Sulfamethyldiazin, Sulfamethazin und Folsäure. Es wird bei der Synthese von2-Aminopyrimidin, 2-Amino-6-Methylpyrimidin und2-Amino-4,6-Dimethylpyrimidin verwendet. Es wird auch bei der RNA-Isolierung verwendet, um Nukleoproteine zu dissoziieren und RNase zu hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kann bei Lagerung agglomerieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Guanidine hydrochloride
Schmelzpunkt 178°C to 185°C
Dichte 1.344
Menge 250 g
Beilstein 3591990
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 144562
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 95.53
Reinheit (%) 98%