Learn More
Guanidinhydrochlorid, 99.5 %, ohne Antikoagulationsmittel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanidine Hydrochloride |
Namenshinweis | Without anticaking agent |
Extinktion | (6M aq. soln.), (6 M aq. soln.) at 0nm, 0.01 max. at 280nm, 0.03 max. at 260nm |
Schmelzpunkt | 178.0°C to 188.0°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
Dichte | 1.3450g/mL |
Infrarotspektrum | Entspricht Struktur und Standard |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Verpackung | Kunststofftrommel |
Strukturformel | H2NC(=NH)NH2·HCl |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.