Learn More
Guanidin-Hydrochlorid (Farblose-bis-weiße Kristalle), Fisher BioReagents™
Zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten
47.90 € - 81.40 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Guanidinhydrochlorid |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99,5 % |
Synonym | Guanidinhydrochlorid |
Merck Index | 15, 4597 |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | |||||
10071503
|
Fisher Bioreagents
BP178-500 |
500 g |
47.90 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10543325
|
Fisher Bioreagents
BP178-1 |
1 kg |
81.40 €
1 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten
Guanidin-Hydrochlorid ist ein starkes Protein-denaturierendes Mittel, das zur Isolierung von RNA aus Zellextrakten verwendet wird. Die RNase-Aktivität wird in Gegenwart dieses Reagenz gehemmt.Specifications
Guanidinhydrochlorid | |
≥ 99,5 % | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Fest | |
≥ 99,5 % |
50-01-1 | |
Guanidinhydrochlorid | |
178 °C | |
95,53 | |
Weiß |