missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Guinea Pig anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, Texas Red (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18284082 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18284082 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18284082 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP173655

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Guinea Pig Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Fluorophore-linked immunosorbent assay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rabbit IgG, H/L Chains
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Texas Red
Verdünnung Western Blot 1:1000 - 1:10000, Flow Cytometry 1:500 - 1:2500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:1000 - 1:5000, Fluorophore-linked immunosorbent assay 1:10000 - 1:50000
Wirtsspezies Guinea Pig
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Immunology
Primär oder sekundär Secondary
Testspezifität This antibody was pre-adsorbed against Human, Goat, and Mouse Serum Proteins. No reaction was observed against Goat, Human, Mouse Serum Proteins.
Rekonstitution Reconstitute with 1.0 ml deionized water (or equivalent).
Zielspezies Rabbit
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.