Learn More
Tocris Bioscience™ GW 1929 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18066022
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18066022 10 mg 10 Milligramm
18014682 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18066022 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1664/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective PPARγ agonist. Orally active
Highly selective orally active peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR)γ agonist (pEC50 values are 8.05, < 4 and < 4 for human PPARγ, PPARα and PPARδ receptors respectively). Decreases glucose, fatty acid and triglyceride levels following oral administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217466-21-1
Summenformel C30H30ClN3O4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW 1929 hydrochloride
Menge 10 mg
Formelmasse 532.03
Reinheit >98%
Molekulargewicht 532.037