missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ GW 3965 hydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034612
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034612 1 mg 1 Milligramm
18003812 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034612 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2474/1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Orally active liver X receptor (LXR) agonist

Selective, orally active non-steroidal agonist for the liver X receptor (LXR). In cell-based reporter gene assays, acts as a full agonist of hLXRα and hLXRβ (EC50 values are 190 and 30 nM respectively). Reduces angiotensin II-mediated increases in blood pressure; up-regulates ABCA1 gene expression and raises circulating HDL levels. Displays potent antiatherogenic activity in mouse models of atherosclerosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 405911-17-3
Summenformel C33H32Cl2F3NO3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GW 3965 hydrochloride
Menge 1 mg
Formelmasse 618.51
Reinheit >98%
Molekulargewicht 618.518
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.