Learn More
Tocris Bioscience™ GW 441756
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001315
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001315 50 mg 50 Milligramm
18035282 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001315 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2238/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent, selective TrkA inhibitor
Potent, selective inhibitor of the NGF receptor tyrosine kinase A (TrkA) (IC50 = 2 nM). Displays > 100-fold selectivity over a range of other kinases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504433-23-2
Summenformel C17H13N3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GW 441756
Menge 50 mg
Formelmasse 275.31
Reinheit >99%
Molekulargewicht 275.311