missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GW 6471, Tocris Bioscience™

PPARα antagonist

Marke:  RD Systems (Bio-Techne) 4618/50

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00050kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414994

  • 1031.63 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

PPARα antagonist (IC50 = 0.24μM). Enhances the binding affinity of the PPARα ligand-binding domain to the co-repressor proteins SMRT and NCoR.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

880635-03-0
619.685
N-((2S)-2-(((1Z)-1-Methyl-3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-1-enyl)amino)-3-(4-(2-(5-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propyl)propanamide
N-[(2S)-3-[4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl]-2-[[(E)-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-en-2-yl]amino]propyl]propanamide
C35H36F3N3O4
TYEFSRMOUXWTDN-GGGSOPIKSA-N
71311842
CCC(=O)NCC(CC1=CC=C(C=C1)OCCC2=C(OC(=N2)C3=CC=CC=C3)C)NC(=CC(=O)C4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)C

Spezifikation

GW 6471
880635-03-0
N-((2S)-2-(((1Z)-1-Methyl-3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)prop-1-enyl)amino)-3-(4-(2-(5-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-4-yl)ethoxy)phenyl)propyl)propanamide
CCC(=O)NCC(CC1=CC=C(C=C1)OCCC2=C(OC(=N2)C3=CC=CC=C3)C)NC(=CC(=O)C4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)C
619.685
619.67
50mg
C35H36F3N3O4
TYEFSRMOUXWTDN-GGGSOPIKSA-N
N-[(2S)-3-[4-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethoxy]phenyl]-2-[[(E)-4-oxo-4-[4-(trifluoromethyl)phenyl]but-2-en-2-yl]amino]propyl]propanamide
71311842
>98%
Videos